Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 103,00 zł |
Informacje o tej pozycji
material
EPDM rubber O-ring
description
O-ring
feature
repair kit
packaging
pkg of 2 units
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with
General description
Ta referencja zawiera dwa (2) o-ringi zastępujące oryginalne o-ringi, które zapewniają szczelność między króćcami węża a pompą cieczy wewnątrz systemu.
Pompa próżniowa EZ-Stream® jest idealna do stosowania zarówno na stole roboczym, jak i w okapie z przepływem laminarnym, gdzie jej niewielkie rozmiary oszczędzają miejsce w laboratorium.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description | description | description To replace IN and OUT original hose barbs | description for use with EZ-Fit® Filtration Manifold |
| compatibility for use with | compatibility for use with | compatibility for use with EZ-Stream® | compatibility for use with EZ-Fit® Filtration Manifold |
| material EPDM rubber O-ring | material EPDM rubber (Grommet Ring) | material - | material EPDM rubber |
| packaging pkg of 2 units | packaging pkg of 2 units | packaging pkg of 2 numbers | packaging pkg of 3 pieces |
| application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing |
| description O-ring | description - | description hose barb adapter | description - |
| manufacturer/tradename EZ-Stream® | manufacturer/tradename EZ-Stream® | manufacturer/tradename EZ-Stream® | manufacturer/tradename EZ-Fit® |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?