Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103206
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Extran®
form
powder
manufacturer/tradename
Extran®
color
off-white
pH
7.0-10.0 (1% in water)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
proszek Extran®
Application
Wielozadaniowy detergent w proszku do intensywnego czyszczenia laboratoriów. extran® MN01 jest mieszaniną anionowych środków powierzchniowo czynnych i środków pomocniczych. Może być stosowany do szkła, plastiku, gumy, metalu i kwarcu. Czyszczone przedmioty należy zanurzyć w roztworze czyszczącym i dokładnie wyszczotkować lub wytrzeć. Spłukanie wodą destylowaną pozostawi powierzchnię wolną od pozostałości.
proszek Extran®
Analysis Note
Appearance Off-white powder OdorMild pH (1%, water)7.0-10.0
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c