Przejdź do
EX0274
Specjalnie denaturowany alkohol 3C
190 Proof
Synonim(y):
ethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352104
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
190 proof in alcohol (denatured)
transition temp
flash point 16 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
190 Dowód
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Specjalnie denaturowany alkohol 3C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup