Przejdź do
ES004
Pojedynczy odczynnik ABTS, kolor niebieskozielony, substrat peroksydazy chrzanowej (rozpuszczalny)
500 ml ABTS Single Reagent, Blue green color, Horseradish Peroxidase Substrate (soluble) for ELISA.
Synonim(y):
Substrat peroksydazy chrzanowej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
611,00 zł
500 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
845,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
42029053
611,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
λmax
410 nm, 650 nm
General description
ABTS jest uważany za bezpieczny, czuły substrat dla systemów ELISA opartych na peroksydazie chrzanowej. Niebiesko-zielony kolor wytwarzany przez aktywność enzymatyczną może być oznaczany ilościowo przy 405-410 nm. Reakcję można zatrzymać przez dodanie kwasu i ocenić przy niezatrzymanej długości fali. System odczynników można porównać do TMB, jeśli reakcja będzie postępować przez 30 minut. CHEMICON zapewnia stabilny w temperaturze pokojowej jednoskładnikowy system odczynników ABTS do stosowania w procedurach ELISA. Opatentowana nieorganiczna formuła zapewnia badaczowi system wykrywania peroksydazy chrzanowej, który może być stosowany jako procedura kinetyczna lub procedura punktu końcowego oceniana przy tej samej długości fali.
Application
500 ml pojedynczego odczynnika ABTS, kolor niebieskozielony, substrat peroksydazy chrzanowej (rozpuszczalny) do testu ELISA.
Physical form
ABTS w zastrzeżonym buforze ze wzmacniaczem.
Color Code: Green
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze pokojowej (18-26°C) przez okres do 6 miesięcy. W przypadku dłuższego przechowywania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
194434ES001ES022
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
λmax
410 nm
λmax
-
λmax
450 nm
λmax
450 nm
wgk
WGK 2
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. what is the ABTS concentration in the solution?
    1 answer
    1. Unfortunately, the concentration is considered proprietary.
      Helpful?
  2. Mit welchem Extinktionskoeffizienten kann für dieses Produkt bei 410 nm gerechnet werden? 
    1 answer
    1. The molar extinction coefficient of the product at 410 nm is estimated to be approximately 35,000 M-1 cm-1. This value is slightly lower than the 36,000 M-1 cm-1 (415 - 420 nm) reported in the publications below:
      Appl. Environ. Microbiol. 2014, 80(24), 7484-7495
      W.G. Biochem. J. 1975, 145, 93