Przejdź do
DX2090
p-dioksan
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
p-Dioxane, 1,4-Dioxane, 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
-O(CH2)2O(CH2)2-
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
204-661-8
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
101.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
41 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
meets USP/NF
Quality Segment
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
shelf life
60 mo. (from manufacture date)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0016 meq/g Titrable acid, ≤0.005% Peroxide (as H2O2), ≤0.01% Carbonyl (as HCHO), ≤0.05% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.005%
color
APHA: ≤20
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp
12 °C
transition temp
flash point 11 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Data ważnościOkres ważności 60 miesięcy od daty produkcjiTest (GC)99,0% minObecność stabilizatora BHTZgodnyKarbonyl (jako HCHO)0,01% maxKolor (APHA)20 maxPozostałość po odparowaniu0,005% maksTemperatura zamarzania11,0°C minTożsamość (spektrum IR)ZgodnyNadtlenek (jako H2O2)0,005% maxMiareczkowalny kwas0.0016meq/g maxWoda (H2O)0,05% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-dioksan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)