Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
shelf life
24 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
15.2 %
dilution
(for synthesis)
impurities
≤0.4 μeq/g Titrable acid, ≤0.4 μeq/g Titrable base, ≤200 ppm Water (H2O), ≤5 ppm Amines (as dimethylamine)
evapn. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
UV absorption
λ: 270 nm Amax: ≤1.00, λ: 275 nm Amax: ≤0.30, λ: 280 nm Amax: ≤0.20, λ: 300 nm Amax: ≤0.05, λ: 350 nm Amax: ≤0.01, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
application(s)
peptide synthesis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
68-12-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?