Informacje o tej pozycji
vapor pressure
1.76 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
color
APHA: ≤30
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
transition temp
flash point 64 °C
solubility
soluble >1000 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
- Ternary Phase-Field Simulation of Poly(vinylidene fluoride) Microporous Membrane Structures Prepared by Nonsolvent-Induced Phase Separation with Different Additives and Solvent Treatments: Badanie to podkreśla zastosowanie N,N-dimetyloacetamidu (DMAC) w przygotowaniu zaawansowanych membran z poli(fluorku winylidenu), pokazując jego kluczową rolę w ulepszaniu przetwarzania polimerów i struktur membran w materiałoznawstwie (Zhang et al., 2024).
- Ulepszona wydajność usuwania białek przez membranę ultrafiltracyjną PES z pustymi włóknami o strukturze przypominającej gąbkę: Badania wykazały skuteczność DMAC w produkcji wysokowydajnych membran ultrafiltracyjnych, podkreślając jego znaczenie w zastosowaniach biomedycznych i oczyszczaniu ścieków (Zhao et al., 2024).
- Aerożele poli(fluorku winylidenu) z alfa, beta i gamma; Formy krystaliczne: Korelacja właściwości fizykochemicznych ze strukturami polimorficznymi: Artykuł przedstawia wszechstronność DMAC jako rozpuszczalnika w syntezie aerożeli poli(fluorku winylidenu), łącząc jego zastosowanie ze znaczącymi postępami w zrozumieniu krystaliczności i właściwości polimeru (Suresh et al., 2024).
- Estry celulozy: Synteza w celu dalszego tworzenia warstw z nanocząstkami magnetytu: Badanie wykorzystuje DMAC do syntezy zaawansowanych warstw estrów celulozy zintegrowanych z nanocząstkami magnetytu, ilustrując jego potencjał w opracowywaniu wielofunkcyjnych materiałów do różnych zastosowań przemysłowych (Furlan Sandrini et al., 2024).
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Kolor (APHA): 30 max
Postać: Przezroczysty płyn
Widmo w podczerwieni: Zgodny z normą
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-dimetyloacetamid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127-19-5
127-19-5