Przejdź do zawartości
DX0796
1,2-Dichloroethane
OmniSolv®
Synonim(y):
Dichloroethane, Ethylene chloride, Ethylene dichloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.96
EC Index Number:
203-458-1
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
605264
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
83 °C (lit.)
Vapor pressure:
87 mmHg ( 25 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.4 (20 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
87 mmHg ( 25 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
775 °F
expl. lim.
15.6 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.02% Water (H2O), ≤0.3 μeq/g Titrable acid
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
transition temp
flash point 13 °C
density
1.25 g/cm3 at 20  °C, 1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤230 nm
UV absorption
λ: 230 nm Amax: ≤1.00, λ: 240 nm Amax: ≤0.30, λ: 250 nm Amax: ≤0.10, λ: 300 nm Amax: ≤0.005, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
SMILES string
ClCCCl
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Application
DX0796P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Packaging
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
is packaged in 4L polycoated glass bottle
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Assay (GC)99.0% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidFree halogensTo pass testInfrared SpectrumConformsTitrable acid0.3µeq/g maxUV Abs. at 230 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off230nm maxWater (H2O)0.02% max
Evaporation Number: 4.1
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichloroethane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
107-06-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)