Przejdź do zawartości
DX0030
Decane
Synonim(y):
Decane, extraction
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
204-686-4
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Bp:
174 °C/1013 mbar
Vapor pressure:
1 hPa ( 16 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 hPa ( 16 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
color
APHA: ≤10
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
transition temp
flash point 51 °C
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (GC): 98% min
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Przezroczysty płyn
Widmo w podczerwieni: Zgodny z normą
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)