Pozwól nam pomócform
beads
size
8 mesh
color
white
storage temp.
room temp
Application
niewskazujący, 8 mesh t.h.e.
Analysis Note
Kolor: Przezroczysty biały
Forma: Kulki
Rozmiar oczek (8 i drobniejsze): 80% min
Zdolność pochłaniania wilgoci: 30% min
Forma: Kulki
Rozmiar oczek (8 i drobniejsze): 80% min
Zdolność pochłaniania wilgoci: 30% min
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c