Informacje o tej pozycji
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.01% Water (H2O), ≤0.2 μeq/g Titrable acid, ≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubility
8 g/L
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
UV absorption
λ: 245 nm Amax: ≤1.00, λ: 250 nm Amax: ≤0.30, λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 270 nm Amax: ≤0.005, λ: 300 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Stabilized with Alkene.
- In the enzyme-catalyzed ring-opening polymerization of ω-pentadecalactone for the preparation of polyesters.
- In the lipid analysis process to dissolve isolated lipid samples.
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3