Przejdź do
CX0396
Dwusiarczek węgla
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Synonim(y):
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.14
UNSPSC Code:
12191602
EC Index Number:
200-843-6
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
46.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
398 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
meets USP/NF
Quality Segment
vapor pressure
398 hPa ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.03% Water (H2O), ≤30 ppm Benzene (C6H6)
evapn. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
transition temp
flash point -30 °C
solubility
2.1 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤382 nm
UV absorption
λ: 382 nm Amax: ≤1.00, λ: 388 nm Amax: ≤0.50, λ: 403 nm Amax: ≤0.10, λ: 410 nm Amax: ≤0.05, λ: 500 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbon Disulfide is a high-purity solvent that meets stringent USP/NF monograph testing specifications, making it ideal for use in regulated pharmaceutical and analytical applications. Its high solvency power and volatility make it a preferred choice in chromatographic separations, particularly in Gas Chromatography (GC) and sample preparation workflows.
Application
CX0396-6 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF OmniSolv®
  • Used as a solvent for sample dissolution and injection
  • Its low boiling point and inertness make it ideal for volatile organic compound (VOC) analysis via gas chromatography
  • Suitable for testing in accordance with USP/NF monographs
Packaging
is packaged in 1L amber glass bottle
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Test (GC)99,9% minBenzen (C6H6)30ppm maxKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniuMaks. 5 ppmPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodny z normąAbsorpcja UV przy 382 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 388 nm0.50AU maxAbsorpcja UV przy 403 nm0.10AU maxAbsorpcja UV przy 410 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 500 nm0.005AU maxOdcięcie UV382nm maxWoda (H2O)0,03% maks
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwusiarczek węgla
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)