Pozwól nam pomócassay
≥98% (complexometric)
Quality Segment
form
powder
impurities
≤0.003% Heavy metals (as Pb), ≤0.003% Iron (Fe), ≤0.005% Nitrate (NO3), ≤0.01% Chloride (Cl), ≤0.1% Insoluble in dilute hydrochloric acid, ≤0.5% Magnesium and alkali salts
color
white
mp
1450 °C
solubility
2.4 g/L
storage temp.
room temp
Application
bezwodny GR
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne):98% min
Chlorek (Cl):0.01% max
Kolor:Biały do białawego
Postać:Proszek
Metale ciężkie (jako Pb):0.003% max
Nierozpuszczalny w rozcieńczonym kwasie solnym:0,1% max
Żelazo (Fe):0,003% max
Magnez i sole alkaliczne:0,5% max
Azotan (NO3):0,005% max
Chlorek (Cl):0.01% max
Kolor:Biały do białawego
Postać:Proszek
Metale ciężkie (jako Pb):0.003% max
Nierozpuszczalny w rozcieńczonym kwasie solnym:0,1% max
Żelazo (Fe):0,003% max
Magnez i sole alkaliczne:0,5% max
Azotan (NO3):0,005% max
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1