material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
EMPROVE® Filter, Milligard®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Milligard®
parameter
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse), 5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
technique(s)
prefiltration: suitable
L
22.8 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
diam.
69 mm (2.71 in.)
filtration area
1.06 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code 7
General description
Preparation Note
Autoclave wet 25x, 60 minute cycles at 128°C. In-line steam (wet): 10 forward cycles, 30 min.,
135 °C at ≤0.34 bar (5 psid) and 5 reverse cycles,
30 min., 135 °C at ≤0.07 bar (<1 psid)*.
*Devices were validated using steam at full differential pressure starting at 31 psid to a final differential pressure of 1 psid, resulting in a calculated average of 4 psid in forward and reverse directions.
Other Notes
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIGARD® PES Membrane user guide
- Storage Statement: Please refer Filters with MILLIGARD® PES Membrane user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Milligard® PES 1.2/0.8 µm, Cartridge
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..