Nazwa produktu
®Millipore Express SHR w/Prefilter High Area Cartridge, Chemistry: 0.5 / 0.1 µm Hydrophilic Polyethersulfone (PES) Configuration: 30 in. Code 7
Quality Segment
material
polypropylene support, silicone seal
reg. compliance
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Millipore Express®
feature
hydrophilic, with prefilter
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
≤162.6 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) (in water), 1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward), 1700 mbar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward), 2100 mbar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse), 340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward), 340 mbar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward), 69 mbar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse), 6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward), 6900 mbar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
30 in.
W
2.8 in.
cartridge nominal length
30 in. (75 cm)
filter diam.
2.7 in. (6.9 cm)
filter filtration area
3.0 m2 (32 ft2)
filter size
30 in.
impurities
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction), <0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHR (w/Prefilter High Area)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
bubble point
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
cartridge code
Code 7
General description
Packaging
Preparation Note
This product was manufactured with a MILLIPORE EXPRESS® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Analysis Note
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2 using ASTM® F838 methodology.
Other Notes
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ®Millipore Express SHR w/Prefilter High Area Cartridge
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia