Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
packaging
pkg of 2 X 175 μg
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Kardiomiocyty to komórki mięśnia sercowego, które tworzą serce i są odpowiedzialne za generowanie sił skurczowych w sercu. Wiadomo, że laminina-221 wiąże się z integryną α7X2β1, która znajduje się na powierzchni komórek pluripotencjalnych komórek macierzystych i indukuje różnicowanie mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych. Grupa profesora Kiyotoshi Sekiguchi (Matrixome, Inc.) wyprodukowała rekombinowany fragment E8 lamininy-221 na dużą skalę, zachowując pełną aktywność wiązania integryny. ECMatrix-221 E8 Laminin Substrates to rekombinowane fragmenty lamininy-221-E8, które wiążą się z integryną α7X2β1 i zwiększają różnicowanie pluripotencjalnych komórek macierzystych (ES/iPSC) w funkcjonalne kardiomiocyty.
Application
Powłoka wolna od ksenoamininy-221 do różnicowania pluripotencjalnych komórek macierzystych w kardiomiocyty, 350 μg (pochodna CHO-S)
Packaging
350 μg (2 x 175 μg)
Preparation Note
ECMatrix-221 E8 Laminin Substrates należy przechowywać w temperaturze 2-8°C. Unikać wielokrotnych cykli zamrażania-rozmrażania i chronić przed światłem.
Metoda wstępnego powlekania
1. Rozcieńczyć roztwór podstawowy o stężeniu 0,5 mg/ml sterylnym PBS, aby uzyskać roztwór roboczy o stężeniu 2,5 μg/ml.
2. Pokryć płytki ECMatrix-221 w stężeniu 0,25 μg/cm2 (na przykład do jednej studzienki na płytce 6-dołkowej dodać 1 ml roztworu roboczego o stężeniu 2,5 μg/ml).
3. Inkubować przez 1 godzinę w temperaturze 37°C, 3 godziny w temperaturze pokojowej lub przez noc w temperaturze 4°C.
4. Przed użyciem usunąć pozostały płyn z pokrytej powierzchni (nie spłukiwać).
5. Rozdzielić komórki na małe grudki za pomocą Accutase.
6. Umieścić komórki na płytce w żądanej gęstości.
Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia płytek, przed użyciem krótko odwirować wszystkie płyny w probówce, unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
1. Rozcieńczyć roztwór podstawowy o stężeniu 0,5 mg/ml sterylnym PBS, aby uzyskać roztwór roboczy o stężeniu 2,5 μg/ml.
2. Pokryć płytki ECMatrix-221 w stężeniu 0,25 μg/cm2 (na przykład do jednej studzienki na płytce 6-dołkowej dodać 1 ml roztworu roboczego o stężeniu 2,5 μg/ml).
3. Inkubować przez 1 godzinę w temperaturze 37°C, 3 godziny w temperaturze pokojowej lub przez noc w temperaturze 4°C.
4. Przed użyciem usunąć pozostały płyn z pokrytej powierzchni (nie spłukiwać).
5. Rozdzielić komórki na małe grudki za pomocą Accutase.
6. Umieścić komórki na płytce w żądanej gęstości.
Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia płytek, przed użyciem krótko odwirować wszystkie płyny w probówce, unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Analysis Note
- Purity (SDS-Page): > 95%
- Endotoxin Test: = 750 EU/mg
- Mycoplasma Test: Negative
- Sterility Test: Negative
- Integrin Binding Assay (kDa): = 10 nM
Other Notes
2 X 175 μg ECMatrix-221 E8 Laminin Substrate (0.5 mg/mL in PBS). Expressed in CHO-S cells.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Substrat lamininy ECMatrix-221 E8
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?