Merck
CBL304
Przeciwciało anty-serum amyloidu P, klon 5.4A
clone 5.4A, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Component P
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5.4A, monoclonal
Application:
ELISA
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5.4A, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APCS(325)
General description
Amyloid składa się głównie ze sztywnych, nierozgałęziających się włókienek białkowych, wraz z pręcikowatymi agregatami glikoproteiny w kształcie pięciokąta zwanej białkiem amyloidu P. Białko amyloidu P, znane również jako składnik P, zawiera 10 procent tkanki amyloidowej i jest obecne we wszystkich formach amyloidu z wyjątkiem centralnego układu nerwowego. Amyloidowe białko P jest składnikiem normalnych błon podstawnych i mikrofibrylarnej sieci włókien elastycznych.
Immunogen
Amyloid P w surowicy ludzkiej
Application
Opracowanie testu ELISA do oznaczania amyloidu P w surowicy ludzkiej przy użyciu koniugatu biotyny CBL 305 jako znakowanej pary
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciw amyloidowi P w surowicy, klon 5.4A wykrywa poziom amyloidu P w surowicy i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w teście ELISA.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało jest specyficzne dla ludzkiego amyloidu P w surowicy.
PARTNER FUZJI: Linia komórkowa szpiczaka NS1
Physical form
Format: Oczyszczony
Monoklonalny jest prezentowany w stężeniu 100ug w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 10mM azydek sodu. Zalecamy, aby każde laboratorium określiło optymalne miano robocze do wykorzystania w konkretnym zastosowaniu.
Preparation Note
Do użycia w ciągu 1 miesiąca od zakupu przechowywać w temperaturze +4°C, w przypadku długotrwałego przechowywania podzielić przeciwciało na małe objętości i przechowywać w temperaturze -20°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1