Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026Szczegóły
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
390, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PECAM1(5175)
General description
Immunogen
Application
Immunohistochemia: utrwalone w akteonie zamrożone skrawki tkanek.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 390, Chemicon®, from rat | description clone 390, Chemicon®, from rat | description clone MEM-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone HC1/6, Chemicon®, from mouse |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated |
| biological source rat | biological source rat | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) | Gene Information human ... PECAM1(5175) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 390, monoclonal | clone 390, monoclonal | clone MEM-05, monoclonal | clone HC1/6, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?