Merck
BX1777
Alkohol butylowy
OmniSolv®
Synonim(y):
Butyl Alcohol, 1-Butanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)2CH2OH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-751-6
MDL number:
Assay:
≥99.7% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
116-118 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
6.7 hPa ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
6.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
OmniSolv®
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.05% Water (H2O), ≤0.2 μeq/g Titrable acid
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
transition temp
flash point 34 °C
solubility
66 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
UV absorption
λ: 215 nm Amax: ≤1.00, λ: 225 nm Amax: ≤0.25, λ: 230 nm Amax: ≤0.15, λ: 250 nm Amax: ≤0.05, λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 270 nm Amax: ≤0.01, λ: 300 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Butyl alcohol, also known as 1-butanol. It is used as a solvent to dissolve a wide range of polar and non-polar substances. Additionally, butyl alcohol serves as an important intermediate in the synthesis of various chemicals.
Application
OmniSolv®
Butyl alcohol is used as a solvent
  • In the preparation of internal standard for analysis of fat-soluble vitamins using micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
  • in the ternary system (Water–n-Butyl Alcohol–NaCl) for liquid-liquid equilibrium (LLE) behavior studies.
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Test (GC)99,7% minKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu1ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testFluorescencja (jako zasada chininowa)500ppt maxPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodny z normąMiareczkowalny kwas0.2µeq/g maxAbsorpcja UV przy 215 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 225 nm0.25AU maxAbsorpcja UV przy 230 nm0.15AU maxAbsorpcja UV przy 250 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 260 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 270 nm0.01AU maxAbsorpcja UV przy 300 nm0.005AU maxOdcięcie UV215nm maxWoda (H2O)0,05% maks
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol butylowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
35 °C - Pensky-Martens closed cup