Merck
BX1633
Bufor pH 10,0 Niebieski
Synonim(y):
buffer
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
traceable to NIST
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
Application
  • Identyfikowalność z normami NIST
  • Gotowy do użycia roztwór dostępny w szczelnie zamkniętej butelce z wygodnym opakowaniem chroniącym przed zanieczyszczeniem
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego audytu
  • Dokładność do +/- 0,01 w temperaturze 25 °C
  • Data ważności produktu znajduje się w CoA
  • Obliczona wartość niepewności obejmuje również czas transportu i przechowywania
Features and Benefits
Ten roztwór buforowy o pH 10,00 może być stosowany w rutynowych procesach analitycznych do kalibracji pH-metrów i utrzymywania pH roztworów.
Tolerancja: ±0,01
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bufor pH 10,0 Niebieski
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)