Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
agency
traceable to NIST
pH
7 ( in H2O)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór buforowy pH 7.0 żółty jest gotowym roztworem buforowym stosowanym w standardowych metodach, takich jak kalibracja pH.
Application
Ten gotowy do użycia żółty roztwór buforowy pH 7,0 zawierający mieszaninę fosforanów jest odpowiedni do utrzymywania pH roztworu lub stosowania w kalibracji pH-metru.
Features and Benefits
- Dostosowane do potrzeb rozwiązanie zapewniające opłacalny proces przy zminimalizowanym ryzyku
- Przechowywany w plastikowej butelce z wygodną nasadką dozującą typu squirt top
- Identyfikowalny zgodnie z normami NIST
- Oznaczenie bezpieczeństwa
- Zalecany do stosowania w chemii ogólnej
Tolerancja: ±0,01
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?