Przejdź do
BX0212
Benzen
OmniSolv®
Synonim(y):
Benzene, Benzine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.11
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
200-753-7
MDL number:
Assay:
≥99.7% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
80.1 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
101 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
101 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
OmniSolv®
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.03% Water (H2O)
evapn. residue
≤2 ppm
color
APHA: ≤10
bp
80.1 °C/1013 hPa
mp
5.5 °C
transition temp
flash point -11 °C
solubility
1.88 g/L
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤280 nm
UV absorption
λ: 280 nm Amax: ≤1.00, λ: 290 nm Amax: ≤0.15, λ: 300 nm Amax: ≤0.05, λ: 330 nm Amax: ≤0.01, λ: 350 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzene is an aromatic hydrocarbon which has a planar, As a non-polar solvent, benzene is effective for dissolving a wide range of organic compounds, particularly non-polar substances. Its low dielectric constant further enhances its ability to solubilize various organic materials, making it a valuable solvent in many industrial and laboratory applications.
Application
OmniSolv®
Benzene is used as a solvent
  • in initiating the living anionic polymerization of styrene.
  • to synthesize nanoparticles of gallium nitride (GaN) through the reaction of Li3N and GaCl3 at a temperature of 280°C.
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Test (GC)99,7% minKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu2ppm maxPrzefiltrowano przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodny z normąAbsorpcja UV przy 280 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 290 nm0.15AU maxAbsorpcja UV przy 300 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 330 nm0.01AU maxAbsorpcja UV przy 350 nm0.005AU maxOdcięcie UV280nm maxWoda (H2O)0,03% maks
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)