Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41100000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Auto2D®
General description
IEF Chip to 1-wymiarowy żel (medium separacyjne) składający się z żelu paskowego IPG. IEF Chip pH6-10 jest używany do separacji w pierwszym wymiarze na urządzeniu do elektroforezy 2-D Auto2D®. Zapewnia to skoncentrowaną separację w zakresie pH6-10.
Application
- Różnicowa analiza proteomiczna
- Modyfikacja potranslacyjna
- Izoformy białek
- Western Blotting
Legal Information
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3