Przejdź do zawartości
BM-113010
Auto2D® Chip IEF pH3-10
precast gel, used for first-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Synonim(y):
2DE, Chip IEF, Elektroforeza 2D, IEF, Żel IPG, żel prefabrykowany
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Auto2D®
compatibility
Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
General description
IEF Chip to 1-wymiarowy żel (medium separacyjne) składający się z żelu paskowego IPG. IEF Chip pH3-10 jest używany do separacji w pierwszym wymiarze na urządzeniu do elektroforezy 2-D Auto2D®. Daje to najbardziej wszechstronny obraz całego zakresu pH.
Application
  • Różnicowa analiza proteomiczna
  • Modyfikacja potranslacyjna
  • Izoformy białek
  • Western Blotting
Legal Information
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)