Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
product line
Novabiochem®
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
manufacturer/tradename
Novabiochem®
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
BI0833-4000 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Analysis Note
Kwas dichlorooctowy: 2,95-3,05% v/v
Postać: Klarowna ciecz
Woda (H2O): 50ppm max
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?