Merck
BI0422
Odczynnik utleniający, 0,02M I₂ w THF/Pirydzie (89,6/0,4/10)
Biosynthesis Novabiochem®
Synonim(y):
DNA Reagent
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116006
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
composition
Iodine, 0.018-0.022 M , Pyridine, 0.36-0.44 % (v/v) GC , Tetrahydrofuran, 88.7-90.5 % (v/v) GC , water, 9.0-11.0 % (v/v) GC
reaction suitability
reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant
color
red
transition temp
flash point -13 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
BI0422-0200 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0422-0450 jest pakowany w 28/405 szklanych butelek
BI0422-0950 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek
BI0422-4000 jest pakowany w 38/430 szklanych butelek
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Biosynteza Novabiochem®
Analysis Note
Oznaczenie (pirydyna, GC): 0,36-0,44% v/v
Test (tetrahydrofuran, GC): 88,7-90,5% v/v
Kolor: Czerwony
Postać: Płynna
Molarność jodu: 0.018-0.022M
Woda (H2O): 9,0-11,0% w/v
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
8.6 °F
flash_point_c
-13 °C