Przejdź do
BI0341
Odczynnik zamykający B
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116006
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Novabiochem®
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Biosynteza Novabiochem®
Application
BI0341-0201 jest pakowany w 24/400 szklanych butelek
Odczynniki DNA Objaśnienie zmiany etykiety
Analysis Note
Test (1-metyloimidazol): 9,5-10,5% v/v
Test (tetrahydrofuran): 89,0-91,0% v/v
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Klarowna ciecz
Woda (H2O): 300ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)