Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.5% (corrected for water content, GC)
form
liquid
autoignition temp.
644 °F
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
impurities
≤0.002 meq/g Titrable acid, ≤0.1% Carbonyl compounds (as HCHO), ≤0.2% Acids and esters (as amyl acetate), ≤0.5% Water (H2O)
evapn. residue
≤0.003%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
transition temp
flash point 43.5 °C
solubility
25 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C, 0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol izoamylowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
110.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-51-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?