Merck
AX1222
Octan amonu
HPLC, Meets ACS Specifications
Synonim(y):
Ammonium Acetate, buffers
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
EC Index Number:
211-162-9
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Solubility:
1480 g/L
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
crystals
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
solubility
1480 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
UV absorption
λ: 254 nm Amax: ≤0.02, λ: 280 nm Amax: ≤0.01, λ: 350 nm Amax: ≤0.01
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
HPLC, spełnia specyfikacje ACS
Analysis Note
Oznaczenie98,0% minChlorek (Cl)5ppm maxPostaćBiałe kryształyMetale ciężkie (jako Pb)5ppm maxSubstancje nierozpuszczalne0,005% maxŻelazo (Fe)5ppm maxAzotany (NO3)0,001% maxPozostałość po zapłonie0,01% maksSiarczan (SO4)0,001% maxAbsorbancja UV (1 M, woda, 254 nm)0.02AU maxAbsorbancja UV (1 M, woda, 280 nm)0.01AU maxAbsorbancja UV (1 M, woda, 350 nm)0.01AU maxpH 5% roztworu w 25°C6.7-7.3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan amonu
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13