Merck
AQ503B
Kozie przeciwciało anty-ludzkie IgM+IgG+IgA, F(ab′)2, koniugat biotyny
0.5 mg/mL, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IF
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG jest najliczniejszą immunoglobuliną składającą się z dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich. Każda cząsteczka ma dwa miejsca wiązania antygenu. IgG ma 4 podklasy: IgG1 (66%), IgG2 (23%), IgG3 (7%) i IgG4 (4%). IgM stanowi około 10% immunoglobulin w surowicy. IgM (wraz z IgD) jest główną immunoglobuliną wyrażaną na powierzchni komórek B. Monomeryczna IgA stanowi 5-15% immunoglobulin w surowicy, podczas gdy dimeryczna IgA jest zlokalizowana na powierzchni błon śluzowych.
Immunogen
Epitop: ludzkie IgM, IgG, IgA
Przygotowany z pepsynowego trawienia koziej antyludzkiej Ig.
Application
Goat anti-Human IgM+IgG+IgA Antibody, F(ab′)2, biotin conjugate to przeciwciało przeciwko ludzkim IgM+IgG+IgA do stosowania w testach ELISA i IF.
Immunofluorescencja: ≤1 μg/106 komórek.
ELISA: 1:5,000-1:20,000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami ludzkich IgM, IgG i IgA oraz z lekkimi łańcuchami ludzkich IgD, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej.
Reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami ludzkich IgM, IgG i IgA oraz z lekkimi łańcuchami ludzkich IgD.
Physical form
Oczyszczone przez chromatografię filtracji żelowej przeciwciała trawionego pepsyną. Płyn w 1,0 ml PBS/NaN3.
Gel filtration chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)