Przejdź do
AP510S
Przeciwciało IgG przeciwko królikowi owczemu, koniugat Cy5
from sheep, CY5 conjugate
Synonim(y):
Rabbit immunoglobulin G, Rabbit immunoglobulin gamma
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY5 conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
1
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
CY5 conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunoglobulina G (IgG) jest częścią rodziny immunoglobulin glikoproteinowych, które stymulują odpowiedź immunologiczną przeciwko organizmom patogennym. IgG przyczynia się do odpowiedzi immunologicznej poprzez mobilizację wrodzonych efektorowych komórek odpornościowych i indukowanie odpowiedzi prozapalnych. W takich reakcjach prozapalnych pośredniczą receptory Fcg, które oddziałują z sialilowanymi fragmentami Fc na cząsteczkach IgG.
Immunogen
Królicze IgG
Application
Analiza immunocytochemiczna: Skuteczność tego przeciwciała drugorzędowego została potwierdzona (1,25 µg/ml) przez pośrednie znakowanie fluorescencyjne H3K27me3 w HUVEC po zastosowaniu króliczego poliklonalnego przeciwciała drugorzędowego (nr kat. 07-449) w immunocytochemii.
To Sheep Anti-Rabbit IgG Antibody, Cy5 conjugate jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania Sheep Rabbit IgG.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z króliczą IgG i króliczą IgG (Fc). Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzką IgG i króliczą IgM; niewielka lub zerowa reaktywność krzyżowa z mysią IgG, szczurzą IgG, kurzą IgY, IgG świnki morskiej i IgG chomika.
Physical form
Oczyszczony koniugat przeciwciał owczych w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in NIH/3T3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: Performance of this secondary antibody is validated (1.25 µg/mL) by indirect fluorescent labeling of H3K27me3 in NIH/3T3 following a rabbit polyclonal parimary antibody (Cat. No. 07-449) in immunocytochemistry application.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP510PAC111BAP132C
description
from sheep, CY5 conjugate
description
1 mg/mL, Chemicon®
description
from sheep, biotin conjugate
description
Chemicon®, from goat
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
sheep
biological source
goat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
conjugate
CY5 conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
CY3 conjugate
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)