Przejdź do
AP503B
Kozie przeciwciało IgG przeciw kurczętom (H+L), koniugat biotyny
Chemicon®, from goat
Synonim(y):
IgY
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
821,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
-
821,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG jest jednym z najobficiej występujących białek w ludzkiej surowicy. IgG są ważne dla naszej obrony przed mikroorganizmami, a cząsteczki są wytwarzane przez limfocyty B jako część naszej adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Cząsteczka IgG ma dwie oddzielne funkcje: wiązanie się z patogenem, który wywołał odpowiedź oraz rekrutowanie innych komórek i cząsteczek w celu zniszczenia antygenu. Zmienność puli IgG jest generowana przez rekombinację somatyczną, a liczbę swoistości u osobnika w danym punkcie czasowym szacuje się na1011 wariantów.
Immunogen
Epitop: IgG kurczaka
Przygotowane z połączonych surowic odpornościowych od kóz hiperimmunizowanych kurzymi IgG.
Application
ELISA: 1:5,000-1:20,000
To kozie przeciwciało przeciwko kurzym IgG (H+L), koniugat biotyny, zostało zatwierdzone do stosowania w teście ELISA do wykrywania kurzych IgG (H+L).
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami IgG kurcząt, jak wykazano w teście ELISA.
Physical form
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na kurzej IgG kowalencyjnie związanej z agarozą. Płyn w 2,0 ml PBS/NaN3.
Affinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. NIE ZAMRAŻAĆ.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AP503HAP503PAP504B
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
species reactivity
chicken
species reactivity
chicken
species reactivity
mouse
species reactivity
human
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
conjugate
biotin conjugate
conjugate
PE
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
biotin conjugate
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c