Przejdź do
AP188P
Mysie przeciwciało anty-Rabbit IgG, koniugat HRP, zaadsorbowany gatunek
0.8 mg/mL, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
14
1020,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.8 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
EIA i Western blots: 1:5,000-1:200,000.
Immunohistochemia: 1:500-1:5,000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Mysie przeciwciało anty-Rabbit IgG, koniugat HRP, adsorbowane gatunkowo wykrywa poziom króliczych IgG i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Physical form
Liofilizowany. Bufor = 0,01 M fosforan sodu, 0,25 M NaCl, pH 7,6 z 15 mg/ml BSA. Nie zawiera konserwantów.
REKONSTYTUCJA:
Rozpuścić w sterylnej wodzie destylowanej do objętości wskazanej na etykiecie fiolki. Odwirować produkt, jeśli nie jest całkowicie klarowny po odstawieniu na 1-2 godziny w temperaturze pokojowej.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AQ160PAP186PAP187P
description
0.8 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from mouse
description
0.8 mg/mL, Chemicon®
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
goat
species reactivity
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
goat
species reactivity
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)