Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
TRITC conjugate, rhodamine conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
10
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
donkey
Quality Segment
conjugate
TRITC conjugate, rhodamine conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
goat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Donkey anti-Goat IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed to przeciwciało przeciwko koziej IgG osła do stosowania w IF.
Sugerowane rozcieńczenie dla większości zastosowań: 1:50-1:200 Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Biochem/physiol Actions
Kozie IgG
DŁUGOŚĆ FALI
Pik absorpcji = 550 nm, pik emisji = 570 nm.
DŁUGOŚĆ FALI
Pik absorpcji = 550 nm, pik emisji = 570 nm.
Physical form
Liofilizowany. Bufor = 0,02 M fosforan sodu, 0,25 M NaCl, pH 7,6 z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
REKONSTYTUCJA:
Rozpuścić w 500 μl sterylnej wody destylowanej.
RODAMINA/BIAŁKO:
Około 0,5 (A550/A280).
REKONSTYTUCJA:
Rozpuścić w 500 μl sterylnej wody destylowanej.
RODAMINA/BIAŁKO:
Około 0,5 (A550/A280).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany produkt w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji produkt jest stabilny przez kilka tygodni w temperaturze 2-8°C w postaci nierozcieńczonej cieczy. W celu przedłużonego przechowywania po rekonstytucji należy dodać taką samą objętość glicerolu, aby uzyskać końcowe stężenie 50% glicerolu, a następnie przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Należy pamiętać, że po dodaniu glicerolu stężenie białka (i soli buforowych) spadnie do połowy pierwotnego stężenia. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3