Merck
AP1509050
Filtr z włókna szklanego ze spoiwem
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031602
UNSPSC Code:
40161507
Pore size:
1.0 μm pore size, 90 % porosity
Material:
plain white glass fiber membrane (with binder resin)
Feature:
hydrophilic
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plain white glass fiber membrane (with binder resin)
feature
hydrophilic
parameter
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
filter diam. × thickness
90 mm × 1 mm
pore size
1.0 μm pore size, 90 % porosity
General description
AP15
Filtr głębokości
Włókniste filtry dyskowe Millipore są dostępne w szerokim zakresie prędkości przepływu i przepustowości. Nasze filtry z włókna szklanego są dostępne z żywicą wiążącą lub bez niej i mogą być sterylizowane za pomocą EO, gamma lub autoklawu (121 °C przy 1 bar).
Filtry z włókna szklanego z żywicą wiążącą:
Filtry Millipore z żywicą wiążącą mają doskonałą wytrzymałość na mokro i doskonale nadają się do analizy jakościowej i filtracji wstępnej, szczególnie w przypadku silnie zanieczyszczonych cieczy. Są one również szeroko stosowane do klarowania roztworów wodnych.
Typ AP15
-Najniższa zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń
-Zalecany filtr wstępny dla filtrów 0,2 do 0,6 μm
Typ AP20
-Niższa retencja, wyższa zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń niż w przypadku filtrów AP15
-Zalecany filtr wstępny dla filtrów 0,8 do 8,0 μm
-Stosowany przed filtrem w celu ochrony filtrów typu AP15
Typ AP25
-Zwiększona grubość zapewnia taką samą retencję i większą zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń jak AP20
-Zalecany filtr wstępny dla filtrów 0,9 do 8 μm, szczególnie dla cieczy białkowych i silnie zanieczyszczonych.
-Stosowany przed filtrem w celu ochrony filtrów typu AP15
Filtry z włókna szklanego bez żywicy wiążącej:
Filtry bez żywicy wiążącej zachowują swoją integralność strukturalną bez utraty wagi po podgrzaniu do 500 °C i dlatego mogą być stosowane w analizie grawimetrycznej, a także do filtracji gorących gazów.
Typ APFA
-Zachowuje drobne cząstki z dobrą wydajnością, nawet przy dużych prędkościach przepływu
-Zalecany do monitorowania ścieków i zbierania zawieszonych cząstek w gazach (np. opary z kominów)
-Zastosowanie w aplikacjach biochemicznych (np. zbieranie komórek i filtracja osadów białek lub kwasów nukleinowych).
Typ APFB
-Większa wytrzymałość mechaniczna w stanie mokrym i większa obciążalność niż w przypadku filtrów typu APFA.
-Zastosowanie do klarowania cieczy, kwantyfikacji ciał stałych w zawiesinach drobnych cząstek i zliczania scyntylacyjnego
Typ APFC
-Większa retencja, szczególnie w przypadku usuwania drobnych cząstek i mikroorganizmów niż w przypadku filtrów typu APFA
-Zastosowanie do oznaczania całkowitej zawiesiny ciał stałych w wodzie pitnej
-Zastosowanie do filtrowania białek lub osadów TCA kwasów nukleinowych oraz do zbierania komórek i mikroorganizmów
Typ APFD
-Gruby filtr o wysokim przepływie i niskiej retencji
-Stosowany do klarowania zawiesin zawierających cząstki większe niż 1,0 μm
Typ APFF
-Służy do filtrowania bardzo drobnych osadów, takich jak białka, kwasy nukleinowe lub osady surowicy.
-Zalecane dla metody USEPA 1311 do analizy TCLP
Typ AP40
-Zalecane dla metod standardowych Całkowita zawiesina ciał stałych 2540D
-Zalecany dla metody USEPA 1311 dla analizy TCLP
-Zachowuje integralność strukturalną bez utraty wagi po podpaleniu do 550 °C (1022 °F) po przefiltrowaniu próbki.
-Zalecany do oznaczania lotnych zawiesin w ściekach i ściekach przemysłowych
Application
Rozmiar porów 1,0 um, hydrofilowe włókno szklane z żywicą wiążącą, średnica 90 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)