Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

AG962-500UG

β Amyloid 1-40, aβ, ultra czysty, HFIP, rekombinowany ludzki

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μg

Przewidywany termin wysyłki27 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.

1940,00 zł

Informacje o tej pozycji

eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.21

1940,00 zł


Przewidywany termin wysyłki27 października 2026Szczegóły


​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


assay

98%

Quality Segment

UniProt accession no.

Gene Information

human ... APP(351)

Application

Różni badacze twierdzą, że zwiększona aktywność wynika z różnych soli.
Sól TFA jest standardem w branży.
HFIP sprawia, że beta-amyloid jest homogenicznie monomeryczny.
NaOH najwyraźniej również czyni go monomerycznym i jest rozpuszczalny w wodzie, czego nie można powiedzieć o soli TFA i HFIP.
Sól HCl ma być bardziej biologiczna, ponieważ TFA nie występuje w organizmie.
Oferując różne sole, pozwala to badaczom powielać różne testy opracowane przez innych badaczy (patrz poniżej).

TFA: Shu-chuan Jao, S-C, et. al. 1997, Amyloid; Int J Exp. Clinical Invest. 4, 231
HFIP: Stine, W.B. et. al. 2003, J. Biol. Chem, 278, 11612
NaOH: Fezoui, Y., et. al. 2000, Amyloid, 7, 166
HCL: Kanek, I i Tutumi, S., 1997, J. Neurochem, 68, 438

Physical form

Biały liofilizowany proszek. Zawiesić ponownie w 1% NH4OH w stężeniu 1 mg/ml. Sonikować przez 30 sekund do 1 minuty po wejściu do roztworu. Aby wprowadzić do roztworu: Po ponownym zawieszeniu dodać 5x lub 10x bufor (PBS, TBS) i wodę, aby uzyskać 1x bufor.

Preparation Note

Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze od -20°C do -70°C przez okres do 2 tygodni w nierozcieńczonych porcjach. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania, aby uniknąć agregacji.

Disclaimer

O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?


Klasa składowania

11 - Combustible Solids

Co się dzieje?

WGK 1

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów