Przejdź do
AG928
β Amyloid 1-42, aβ, Y10A, TFA, rekombinowany ludzki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4480,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Uniprot accession no.:
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
4480,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 października 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
Quality Segment
UniProt accession no.
Gene Information
human ... APP(351)
Application
Różni badacze twierdzą, że zwiększona aktywność wynika z różnych soli.
Sól TFA jest standardem w branży.
HFIP sprawia, że beta-amyloid jest homogenicznie monomeryczny.
NaOH najwyraźniej również czyni go monomerycznym i jest rozpuszczalny w wodzie, czego nie można powiedzieć o soli TFA i HFIP.
Sól HCl ma być bardziej biologiczna, ponieważ TFA nie występuje w organizmie.
Oferując różne sole, pozwala to badaczom powielać różne testy opracowane przez innych badaczy (patrz poniżej).
TFA: Shu-chuan Jao, S-C, et. al. 1997, Amyloid; Int J Exp. Clinical Invest. 4, 231
HFIP: Stine, W.B. et. al. 2003, J. Biol. Chem, 278, 11612
NaOH: Fezoui, Y., et. al. 2000, Amyloid, 7, 166
HCL: Kanek, I i Tutumi, S., 1997, J. Neurochem, 68, 438
Physical form
Biały liofilizowany proszek. Zawiesić w jednym z następujących rozpuszczalników: 0,1% TFA, 5 mM HCl, 2 mM NaOH, 0,2% NH4OH w stężeniu 1 mg/ml. Sonikacja przez 30 sekund do 1 minuty po wejściu do roztworu. Aby wprowadzić do roztworu: Po ponownym zawieszeniu dodaj 5x lub 10x bufor (PBS, TBS) i wodę, aby uzyskać 1x bufor.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze od -20°C do -70°C przez okres do 2 tygodni w nierozcieńczonych porcjach. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania, aby uniknąć agregacji.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
supp_hazards
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)