Przejdź do
AG546
β amyloid 11-40, szczur i mysz
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 μg
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
8800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Form:
powder
Assay:
>95%
Biological source:
rat
Mol wt:
Mw 3170.74 Da
8800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
assay
>95%
form
powder
mol wt
Mw 3170.74 Da
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
mouse ... APP(11820)
rat ... APP(54226)
General description
Glu-Val-Arg-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
Porównanie sekwencji szczurzego i ludzkiego beta-amyloidu (11-40)
EVRHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVV - Szczur, MW = 3170,74
EVHHQKLVFFAEDVGSNKGAIIGLMVGGVV - człowiek, MW = 3151,7
Źródło produktu: E. coli
Application
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Physical form
Biały liofilizowany proszek. Zawiesić ponownie w 1% NH4OH w stężeniu 1 mg/ml. Sonikować przez 30 sekund do 1 minuty po wejściu do roztworu. Aby wprowadzić do roztworu: Po ponownym zawieszeniu dodać 5x lub 10x bufor (PBS, TBS) i wodę, aby uzyskać 1x bufor.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze od -20°C do -70°C przez okres do 2 tygodni w nierozcieńczonych porcjach. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania, aby uniknąć agregacji.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AG542AG918AG972
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
>95%
assay
>97%
assay
>97%
assay
>97.0%
biological source
rat
biological source
rat
biological source
human
biological source
human
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mol wt
Mw 3170.74 Da
mol wt
Mw 4417.3 Da
mol wt
-
mol wt
-
Gene Information
mouse ... APP(11820)
rat ... APP(54226)
Gene Information
mouse ... APP(11820)
rat ... APP(54226)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)