Przejdź do zawartości
ABT335
Przeciwciało anty-SYNPO2L
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Synaptopodin 2-like, cytoskeletal heart-enriched actin-associated protein, CHAP, SYNPO2L
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SYNPO2L(79933)
General description
SYNPO2L, znane również jako białko podobne do synaptopodyny 2, jest członkiem rodziny synaptopodyn. SYNPO2L został początkowo zidentyfikowany jako nowy gen wzbogacony o serce, który koduje białko cytoszkieletowe o wysokiej ekspresji w tarczy Z serca i mięśniach szkieletowych. Wykazano, że chociaż SYNPO2L jest głównie zlokalizowany w sarkomerze, może również przemieszczać się do jądra. Ostatnie badania na danio pręgowanym sugerują, że SYNPO2L może odgrywać ważną rolę w rozwoju mięśni.
Zaobserwowano ~95 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 2 izoformy przy ~79 kDa i ~103 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu SYNPO2L.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: 5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło SYNPO2L w komórkach mięśni szkieletowych myszy.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło SYNPO2L w ludzkich miocytach serca.
Przeciwciało anty-SYNPO2L jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko białku podobnemu do synaptopodyny 2 i zostało przetestowane w Western Blotting, Immunofluorescencji i IHC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki grasicy ludzkiej
Evaluated by Western Blotting in human thymus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1µg/mL of this antibody detected SYNPO2L in 15 µg of human thymus tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)