Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CELSR3(1951)
General description
358 kDa obliczone
CELSR3, znany również jako członek rodziny kadheryn 11, białko podobne do naskórkowego czynnika wzrostu 1, białko podobne do EGF 1 lub homolog Flamingo 1, FML1 lub białko 2 z wieloma domenami podobnymi do naskórkowego czynnika wzrostu i kodowany przez gen CELSR3/CDHF11, EGFL1, FMI1, KIAA0812, MEGF2, jest receptorem powierzchniowym komórki ważnym dla sygnalizacji międzykomórkowej i pozycjonowania, szczególnie podczas rozwoju układu nerwowego. Jest członkiem podrodziny flamingów, części nadrodziny kadheryn. Podrodzina flamingów składa się z nieklasycznych kadheryn; subpopulacji, która nie wchodzi w interakcje z kateninami. Kadheryny flamingo znajdują się w błonie plazmatycznej i mają dziewięć domen kadheryn, siedem powtórzeń podobnych do naskórkowego czynnika wzrostu i dwa powtórzenia typu G lamininy A w ich ektodomenie. Mają także siedem domen transmembranowych, co jest cechą unikalną dla tej podrodziny. Postuluje się, że białka te są receptorami zaangażowanymi w komunikację kontaktową, z domenami kadheryny działającymi jako homofilne regiony wiążące i domenami podobnymi do EGF zaangażowanymi w adhezję komórkową i interakcje receptor-ligand. Specyficzna funkcja tego konkretnego członka nie została określona, ale może być zaangażowana w regulację zależnego od kontaktu wzrostu neurytów i może odgrywać rolę w powstawaniu nowotworów, a ostatnie badania pokazują, że CELSR3 ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju szlaków sygnałowych GABA w siatkówce wewnętrznej. Jako członek kadheryny, CELSR3 jest zlokalizowany w błonie komórkowej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie cytoplazmatycznej w C-końcu ludzkiego CELSR3.
Application
Wykryj CELSR3 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-CELSR3 zatwierdzonego do stosowania w IHC.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
ECM Proteins
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human cerebellum and glioma sections.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2000 dilution and a 1:500 dilution of this antibody detected CELSR3 in human cerebellum and glioma sections, respectively.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2000 dilution and a 1:500 dilution of this antibody detected CELSR3 in human cerebellum and glioma sections, respectively.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?