Merck
ABT22
Przeciwciało przeciw endofilinie A1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
SH3-domain GRB2-like 2, bA335L15.1 (SH3-domain GRB2-like 2), Endophilin A1 BAR domain, SH3 domain protein 2A, Endophilin-1, SH3 domain-containing GRB2-like protein 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Sh3Gl2(20404)
General description
Należąca do rodziny endofilin, endofilina A1 jest białkiem zawierającym domeny SH3 i została zaangażowana w transport endocytozy pęcherzyków synaptycznych w błonie za pośrednictwem klatryny. Pierwotnie została scharakteryzowana jako białko wzbogacone presynaptycznie, które wiąże się z białkami endocytarnymi polifosfoinozytydem synaptojaniną i dynaminą. Endofilina A1 została zaangażowana w pączkowanie pęcherzyków endocytarnych, gdy jej funkcja w systemach bezkomórkowych i w żywych synapsach została zakłócona. Wraz z domeną SH3, endofilina A1 zawiera domenę BAR w regionie N-końcowym, która indukuje i wiąże krzywiznę błony. Ekspresja tego białka jest zlokalizowana w mózgu, a konkretnie w korze czołowej. Wyraźnie wysoką ekspresję obserwuje się w móżdżku płodu.
~ 42 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający mysiej endofilinie-A1.
Application
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło Endophilin-A1 w 10 µg lizatów tkanki błonowej mózgu szczura i myszy.
To przeciwciało anty-Endofilina-A1 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Endofiliny-A1.
Biochem/physiol Actions
Człowiek (94% homologii sekwencji).
Przeciwciało rozpoznaje endofilinę-A1.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in mouse brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Endophilin-A1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c