Przejdź do zawartości
ABT189
Przeciwciało przeciw tropomiozynie 4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Tropomyosin alpha-4 chain, TM30p1, Tropomyosin-4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TPM4(7171)
General description
Tropomiozyna-4 jest również nazywana łańcuchem tropomiozyny alfa-4 i TM30p1. Tropomiozyna-4 wiąże wapń i filamenty aktyny w komórkach mięśniowych i niemięśniowych. Tropomiozyna-4 wiąże się z kompleksem troponin i odgrywa rolę w regulacji skurczu mięśni gładkich i prążkowanych, a także w stabilizacji filamentów aktyny cytoszkieletu w komórkach niemięśniowych. Tropomiozyna-4 występuje w tkance serca i płytkach krwi.
Zaobserwowano ~33 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 29 kDa, jednak tropomiozyna 4 została wykazana jako pasmo ~33 kDa w zachodnich blotach (Brooke, K., et al. (2006). Bone. 39:697-705).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiej tropomiozyny 4.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło tropomiozynę 4 w ludzkich skrawkach raka prostaty i ludzkich skrawkach serca.
Anti-Tropomyosin 4 Antibody to przeciwciało przeciwko tropomiozynie 4 do stosowania w western blotting i IHC (parafina).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec tropomiozyny 4.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody detected Tropomyosin 4 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)