Merck
ABT1383
Przeciwciało przeciwko fosfokeratynie-18 (Ser52)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Keratin, type I cytoskeletal 18, Ser52-phosphorylated, Cell proliferation-inducing gene 46 protein, Ser52-phosphorylated, CK-18, Ser52-phosphorylated, Cytokeratin-18, Ser52-phosphorylated, K18, Ser52-phosphorylated, Keratin-18, Ser52-phosphorylated
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer52)
Gene Information
human ... KRT18(3875)
General description
Keratyna, cytoszkielet typu I 18 (UniProt P05783; znana również jako białko 46 genu indukującego proliferację komórek, CK-18, Cytokeratyna-18, K18, Keratyna-18) jest kodowana przez gen KRT18 (znany również jako CYK18, PIG46) (identyfikator genu 3875) u człowieka. Cytokeratyna-18 (Keratyna-18 lub K18) należy do rodziny wysoce konserwatywnych, specyficznych dla nabłonka białek włókien pośrednich (IF), które odgrywają ważną rolę w mechanicznej stabilności i integralności komórek nabłonkowych i tkanek. Każdy nabłonek charakteryzuje się unikalnym wzorem ekspresji keratyny. Wszystkie komórki nabłonkowe zazwyczaj wyrażają co najmniej jedną keratynę typu I i jedną typu II, które tworzą niekowalencyjne heteropolimery. Keratyna 18 jest białkiem filamentu pośredniego typu I, które łączy się w pary z keratyną 8 (K8/K18) w prostych nabłonkach i odgrywa ważną rolę w ochronie komórek przed stresem, urazami i apoptozą. K18 jest jedyną keratyną typu I w dorosłych hepatocytach i główną keratyną typu I w wielu liniach komórkowych nowotworów okrężnicy. Struktura i funkcja K8/18 są regulowane przez modyfikacje potranslacyjne, takie jak glikozylacja, ubikwitynacja i fosforylacja, w tym fosforylacja K8 na Ser8, Ser23, Ser73, Ser431 i fosforylacja K18 na Ser33 i Ser52. Fosforylacja K18 została zaproponowana jako marker progresji ludzkiego przewlekłego zapalenia wątroby typu B (CHB). Progresywnie wyższa fosforylacja Ser52 jest zgłaszana w nie-krwotocznych i marskości wątroby CHB, a progresywny wzrost fosforylacji Ser33 i Ser52 koreluje z podwyższeniem zarówno zmian histologicznych, jak i aktywności enzymatycznej aminotransferazy alaninowej w nie-krwotocznych wątrobach CHB.
Zaobserwowano ~48 kDa. Obliczono 47,93 kDa (usunięto Met1). Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji regionu docelowego ludzkiej Keratyny-18 zawierającej fosforylowaną Ser52.
Application
To królicze poliklonalne przeciwciało przeciwko fosforylacji Keratyny-18 (Ser52), nr kat. ABT1383 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania fosforylacji Keratyny-18 Ser52.
Biochem/physiol Actions
Docelowe miejsce fosforylacji nie jest konserwowane u myszy i szczurów.
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa zwiększoną fosforylację komórkową keratyny-18 Ser52 po leczeniu inhibitorami fosfatazy. Numeracja Ser52 jest oparta na sekwencji keratyny-18 bez inicjującego Met1, który został usunięty potranslacyjnie.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected upregulated Keratin-18 Ser52 phosphorylation in 10 µg lysate from phosphatase inhibitors Calyculin A- and Okadaic acid-treated HEK293 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)