Przejdź do zawartości
ABS82-AF488
Przeciwciało anty-VEGF, koniugat Alexa Fluor 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF, VEGF
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
General description
VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, VEGFA, VEGF-A), dimeryczny ligand, jest jednym z najsilniejszych czynników angiogennych. VEGF jest wydzielany przez komórki nowotworowe i inne komórki narażone na niedotlenienie. VEGF jest wysoce specyficznym mitogenem dla komórek śródbłonka naczyniowego. Siedem izoform VEGF (a, b, c, d, e, f, g) powstaje w wyniku alternatywnego składania pojedynczego genu VEGF. Najczęściej badane izoformy to VEGF121, VEGF165 i VEGF189 (odpowiednio f, d i b). Wszystkie siedem izoform różni się masą cząsteczkową i właściwościami biologicznymi, takimi jak zdolność wiązania się z proteoglikanami heparanosiarczanu na powierzchni komórek. Ekspresja VEGF jest nasilana w odpowiedzi na niedotlenienie, aktywowane onkogeny i różne cytokiny. VEGF zwiększa również przepuszczalność naczyń krwionośnych i odgrywa centralną rolę w regulacji waskulogenezy. Ekspresja VEGF została powiązana ze stopniem unaczynienia guza i zwiększonym ryzykiem przerzutów. Dodatkowo, VEGF indukuje proliferację komórek śródbłonka, promuje migrację komórek i hamuje apoptozę. W związku z tym zahamowanie sygnalizacji VEGF hamuje rozwój wielu różnych nowotworów.
Zaobserwowano ~55 kDa.
Immunogen
Epitop: N-terminus.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu VEGF na N-końcu.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło VEGF w komórkach HeLa i A431.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. ABS82) nadaje się również do aplikacji Western blot i immunohistochemii (parafina).
Anti-VEGF Antibody, Alexa Fluor 488 Conjugate to przeciwciało przeciwko VEGF do stosowania w immunocytochemii.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Bydło (85% homologii sekwencji). Szczur (70% homologii sekwencji). Mysz (65% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje VEGF na N-końcu.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne sprzężone w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in NIH/3T3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected VEGF in NIH/3T3 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)