Merck
ABS521
Przeciwciało anty-RSK4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Q9UK32, KS6A6_HUMAN, RPS6KA6, RSK4, Q9UK32, B2R854, Q6FHX2, Q8WX28, Q9H4S6, Ribosomal protein S6 kinase alpha-6, p90RSK6
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RPS6KA6(27330)
General description
RSK1, RSK2, RSK3 i RSK4 (rybosomalna kinaza białkowa S6, 90 kDa, polipeptyd 1,2,3 i 4; S6K-alfa 1,2,3 i 4) są kinazami Ser/Thr, które są aktywowane przez kinazy MAP. Uważa się, że rybosomalna kinaza S6 4 (RSK4) jest mapowana w krytycznym regionie, który jest powszechnie usuwany w głuchocie sprzężonej z chromosomem X typu 3, upośledzeniu umysłowym i choroideremii. Może on być zaangażowany w prawidłowy rozwój neuronów. Uważa się również, że RSK4 odgrywa rolę w sygnalizacji czynników innych niż czynniki wzrostu i może być również ważny w hamowaniu nowotworów.
Zaobserwowano ~83 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego RSK4.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 ug Nr kat. ABS521, Anti-RSK4 użyto do immunoprecypitacji RSK4 w 0,5 mg lizatu komórek PC12 lub PC12 poddanych działaniu EGF.
Analiza immunoprecypitacji: 5 ug Nr kat. ABS521, Anti-RSK4 użyto do immunoprecypitacji RSK4 w 0,665 mg lizatu komórek PC12. Niescharakteryzowane prążki mogą być wykryte przy wysokim stężeniu przeciwciał lub dłuższej ekspozycji.
To przeciwciało anty-RSK4 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunoprecypitacji w celu wykrycia RSK4.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Kinases & Phosphatases
General Post-translation Modification
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat PC12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RSK4 in 10 µg of rat PC12 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 04-1132
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c