Przejdź do
ABS222
Przeciwciało anty-DEPTOR
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
DEP domain-containing mTOR-interacting protein, DEP domain-containing protein 6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
9
1520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DEPTOR(64798)
General description
DEPTOR (DEPDC6, DEP domain-containing protein 6) został niedawno zidentyfikowany jako nowe białko oddziałujące z mTOR, którego nadekspresja w niektórych typach komórek stanowi nowy mechanizm aktywacji sygnalizacji PI3K/Akt i promowania przeżycia komórek. DEPTOR negatywnie reguluje mTORC1 i mTORC2. Wykazano, że utrata DEPTOR aktywuje różne cele, w tym p70S6K1, Akt i SGK1, co prowadzi do wzrostu i przeżycia komórek. Niewiele było wiadomo o DEPDC6 przed odkryciem jego interakcji z mTOR, w którym to czasie nadano mu nową nazwę DEPTOR (Peterson, T.R., et al. (2009). Cell. 137(5):873-876).
Zaobserwowano ~46 kDa.
Immunogen
Epitop: Zawierające domenę DEP białko oddziałujące z mTOR DEPTOR.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający białku oddziałującemu z DEP zawierającemu domenę mTOR ludzkiego DEPTOR.
Application
Przeciwciało anty-DEPTOR wykrywa poziom DEPTOR i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Primate, Equine, Porcine, Canine, Rat i Mouse na podstawie odpowiednio 99%, 99%, 98%, 97% i 96% homologii.
To przeciwciało rozpoznaje domenę DEP, która zawiera białko DEPTOR oddziałujące z mTOR.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Laste komórek HEK293
Evaluated by Western Blot in HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DEPTOR in HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 09-463
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA023945HPA023938HPA024011
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
UniProt accession no.
Q8TB45
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c