Merck
ABS218
Przeciwciało anty-fosfo-DBC1 (Thr454)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
DBIRD complex subunit KIAA1967, Deleted in breast cancer gene 1 protein, DBC-1, DBC.1, p30 DBC
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr454)
Gene Information
human ... BRINP1(1620)
General description
Białko Deleted in breast cancer gene 1 (DBC1) jest dużym, jądrowym białkiem o wielu funkcjach w zakresie przeżycia komórek, które wiąże się bezpośrednio z domeną wiążącą hormon receptora estrogenowego α (ERα) w sposób ściśle niezależny od ligandów. DBC1 promuje apoptozę, w której pośredniczy p53, wiążąc się i hamując aktywność deacetylazy SirT1, co skutkuje zwiększonymi poziomami acetylacji p53 i aktywnością. Ulega wszechobecnej ekspresji w 84-100% nowotworowych tkanek piersi, płuc i okrężnicy.
Zaobserwowano ~130 kDa. Uniprot podaje, że obliczona masa cząsteczkowa wynosi 103 kDa, ale wykazano ją na poziomie ~130 kDa (Satoh, M., et al. (1995). Brain Res Dev Brain Res. 87(2):111-119).
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Thr454
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu DBC-1 fosforylowanemu przy Thr454.
Application
Przeciwciało anty-fosfo-DBC1 (Thr454) jest przeciwciałem przeciwko fosfo-DBC1 (Thr454) do stosowania w Western Blotting, Peptide Inhibition Assay.
Test inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii zablokowało fosforylację DBC-1 przy Thr454 w lizatach komórek Jurkat nietraktowanych i traktowanych etopozydem.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje DBC1 fosforylowany przy Thr454.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek Jurkat nietraktowanych i traktowanych etopozydem
Evaluated by Western Blot in untreated and etoposide treated Jurkat cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DBC-1 phosphorylated at Thr454 in 10 µg of etoposide treated Jurkat cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c