Merck
ABS1668M
Anti-CHMP3
serum, from rabbit
Synonim(y):
Charged multivesicular body protein 3, Chromatin-modifying protein 3, Neuroendocrine differentiation factor, Vacuolar protein sorting-associated protein 24, hVps24
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHMP3(51652)
General description
Naładowane białko ciała wielopęcherzykowego 3 (UniProt: Q9Y3E7; znane również jako białko modyfikujące chromatynę 3, CHMP3, czynnik różnicowania neuroendokrynnego, białko związane z sortowaniem białek wakuolarnych 24, hVps24) jest kodowane przez gen CHMP3 (znany również jako CGI149, NEDF, VPS24, CGI-149) (Gene ID: 51652) u człowieka. CHMP3 jest składnikiem endosomalnego sortowania wymaganego do transportu kompleksu III (ESCRT-III), który bierze udział w tworzeniu ciał wielopęcherzykowych (MVB) i sortowaniu endosomalnych białek ładunkowych do MVB. Jest szeroko ekspresjonowany, a jego ekspresję odnotowano w sercu, mózgu, łożysku, płucach, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach i trzustce. Uważa się, że kwaśny C-koniec i zasadowy N-koniec CHMP3 sprawiają, że białko jest w zamkniętej, rozpuszczalnej i nieaktywnej konformacji poprzez auto-inhibicyjną interakcję wewnątrzcząsteczkową. Otwarta i aktywna konformacja, która umożliwia wiązanie błonowe i oligomeryzację, jest osiągana poprzez interakcję z innymi komórkowymi partnerami wiążącymi, prawdopodobnie w tym innymi składnikami ESCRT. Wykazano, że CHMP3 heteromeryzuje z CHMP2A, tworząc spiralne struktury rurowe, które odsłaniają miejsca oddziaływania z błoną na zewnątrz. Może również oddziaływać z CHMP4A, jednak interakcja ta wymaga uwolnienia autoinhibicji CHMP4A.
Zaobserwowano ~32 kDa; obliczono 25,07 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Pełnej długości ludzkie rekombinowane naładowane białko ciała wielopęcherzykowego 3 (CHMP3).
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ludzkie rekombinowane naładowane białko ciała wielopęcherzykowego 3 (CHMP3).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CHMP3 w zastosowaniach Western Blotting (Morita, E., et. al. (2010). Proc Natl Acad Sci USA. 107(29):12889-94).
Anti-CHMP3, nr kat. ABS1668, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa naładowane białko wielopęcherzykowe 3 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko 3 naładowanego ciała wielopęcherzykowego w ludzkich komórkach.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected CHMP3 in HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-CHMP3
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)