Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VPS4B(9525)
General description
Wakuolarne białko związane z sortowaniem białek 4B (EC 3.6.4.6; UniProt O75351; znane również jako białko genu indukującego migrację komórek 1, białko SKD1, supresor defektu wzrostu transportu K(+) 1) jest kodowane przez gen VPS4B (znany również jako SKD1, SKD1B, VPS4-2, VPS42, MIG1) u człowieka (Gene ID 9525). SKD1 jest białkiem ulegającym wszechobecnej ekspresji, które bierze udział w wewnątrzkomórkowym transporcie białek na późnym etapie transportu białek endosomalnych. Wykazuje około 80% homologii sekwencji z VPS4A. Rozpoznaje związane z błoną zespoły ESCRT-III (kompleks sortowania endosomalnego wymagany do transportu III) i katalizuje ich demontaż, prawdopodobnie w połączeniu z rozszczepieniem błony. Ponadto redystrybuuje składniki ESCRT-III do cytoplazmy w celu dalszych rund sortowania ciał wielopęcherzykowych (MVB). W połączeniu z maszynerią ESCRT wydaje się również funkcjonować w topologicznie równoważnych zdarzeniach rozszczepienia błony, takich jak końcowe etapy cytokinezy i pączkowanie wirusów otoczkowych (HIV-1 i innych lentiwirusów). VPS4A/B są wymagane do egzosomalnego uwalniania SDCBP, CD63 i syndekanu. Proponuje się, że SKD1 jest monomeryczny lub homodimeryczny w postaci wolnej od nukleotydów i oligomeryzuje po związaniu z ATP, tworząc dwa ułożone heksameryczne lub heptameryczne pierścienie z centralnym porem, przez który substraty ESCRT-III są przenoszone w sposób zależny od ATP.
Ref.: Scheuring, S et al. (2001). J. Mol. Biol. 312, 469-480.
Ref.: Scheuring, S et al. (2001). J. Mol. Biol. 312, 469-480.
Zaobserwowano ~52 kDa. Obliczono 49,30 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany ludzki VPS4B o pełnej długości znakowany His.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność VPS4B skoncentrowaną w centrosomie podczas mitozy i w środkowej części ciała podczas cytokinezy w 3% utrwalonych paraformaldehydem komórkach HeLa. Nie zaobserwowano barwienia w komórkach HeLa transfekowanych VPS4B shRNA (Morita, E., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29):12889-12894).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła docelowe pasmo VPS4B w lizacie z nietransfekowanych, ale nie transfekowanych VPS4B shRNA komórek HeLa (Morita, E., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29):12889-12894).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła docelowe pasmo VPS4B w lizacie z nietransfekowanych, ale nie transfekowanych VPS4B shRNA komórek HeLa (Morita, E., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29):12889-12894).
Wykryj białko 4B związane z sortowaniem białek wakuolarnych za pomocą tego króliczego poliklonalnego anty-VPS4B (UT292), nr kat. ABS1656, zatwierdzonego do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Barwienie immunologiczne VPS4B i wykrywanie pasma docelowego przez UT292 zaobserwowano tylko w nietransfekowanych, ale nie transfekowanych VPS4B shRNA komórkach HeLa (Morita, E., et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107(29):12889-12894).
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected VPS4B in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected VPS4B in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?