Przejdź do
ABS1641
Przeciwciało anty-SPTLC2
serum, from rabbit
Synonim(y):
Serine palmitoyltransferase 2, hLCB2a, LCB 2, LCB2a, Long chain base biosynthesis protein 2, Long chain base biosynthesis protein 2a, Serine-palmitoyl-CoA transferase 2, SPT 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPTLC2(9517)
General description
Palmitoilotransferaza serynowa 2 (EC 2.3.1.50; UniProt O15270; znana również jako hLCB2a, LCB 2, LCB2a, białko biosyntezy długołańcuchowych zasad 2, białko biosyntezy długołańcuchowych zasad 2a, transferaza serynowo-palmitoilo-CoA 2, SPT 2) jest kodowana przez gen SPTLC2 (znany również jako HSAN1C, KIAA0526, NSAN1C, LCB2) (Gene ID 9517) u człowieka. Palmitoilotransferaza serynowa (SPT) jest enzymem zależnym od 5′-fosforanu pirydoksalu (PLP), który katalizuje pierwszy etap biosyntezy sfingolipidów de novo (SL), a mianowicie kondensację L-seryny z palmitoilokoenzymem-A w celu wytworzenia 3-ketodehydrosphinganiny (KDS), która tworzy szkielet podstawy sfingoidowej wszystkich SL. Rdzeń ludzkiego homoenzymu SPT jest związanym z błoną heterodimerem składającym się z podjednostki hLCB1 (SPTLC1) wraz z podjednostką hLCB2a (SPTLC2) lub hLCB2b (SPTLC3). Heterodimer hLCB1/hLCB2 zawiera pojedyncze miejsce aktywne złożone z reszt z obu podjednostek. hLCB2a i hLCB2b mają 68% identyczności sekwencji, przy czym hLCB2b jest izotypem, który ulega ekspresji głównie w łożysku i preferuje krótsze łańcuchy acylo-CoA (C12 i C14) do generowania krótkołańcuchowych SL. Ponadto zidentyfikowano dwie ludzkie małe podjednostki (ssSPTa i ssSPTb), które maksymalizują aktywność katalityczną i nadają specyficzność długości łańcucha acylo-CoA substratu enzymu rdzeniowego hLCB1/hLCB2. Mutacje w hLCB1 i hLCB2a występują u pacjentów z dziedziczną neuropatią czuciową i autonomiczną typu I (HSAN1), dziedzicznym zaburzeniem, które wpływa na neurony czuciowe i autonomiczne z powodu tworzenia neurotoksycznych deoksysphingolipidów w wyniku promiskuityzmu substratowego zmutowanego enzymu SPT.
Zaobserwowano ~63 kDa. Obliczono 62,92 kDa. Docelowy rozmiar pasma jest również zgłaszany z mniejszą pozorną masą cząsteczkową ~ 58 kDa W niektórych lizatach mogą pojawić się niecharakterystyczne pasma.
Immunogen
Epitop: Region N-końcowy i koniec C-końcowy.
Mieszanina dwóch liniowych peptydów odpowiadających sekwencjom z regionu N-końcowego i C-końcowego ludzkiego SPTLC2.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywne partie wykryły SPTLC2 w homogenatach tkanki ludzkiego łożyska i w różnych lizatach z ludzkich linii komórkowych, w tym z embrionalnej nerki HEK293, raka wątrobowokomórkowego HepG2, choriocarcinoma JAr i JEG-3 (Hornemann, T., et al. (2007). Biochem. J. 405(1):157-164; Hornemann, T., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(49):37275-37281).
Przeciwciało anty-SPTLC2 jest przeciwciałem przeciwko SPTLC2 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Lipid Signaling
Biochem/physiol Actions
Specyficzność docelowa tej surowicy została zweryfikowana przez ujemny blotting przy użyciu surowicy pre-immunologicznej oraz przez blokowanie pasma docelowego przy użyciu peptydów immunogennych (Hornemann, T., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(49):37275-37281).
Physical form
Surowica króliczych przeciwciał poliklonalnych z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SPTLC2 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1300294ABS1642SAB2102293
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
UniProt accession no.
O15270
UniProt accession no.
O15270
UniProt accession no.
O15269
UniProt accession no.
O15269
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c